Läs mer
Natriumkarbonat, vattenfritt, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11387257
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387257 50 g 50g
11307267 500 g 500g
11397257 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011552.18
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105,99 g/mol
Natriumkarbonat används ofta som en oorganisk bas och buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar inom både kemiska industrier och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att användas som en vanlig kemisk/biologisk/bioteknologisk laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvätt, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Det kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate, anhydrous
Namnnotering För AAS-analys
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,5 % min.
Beilstein 4154566
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i AQ. alkohol. Olöslig i koldisulfid, aceton och alkylacetater.
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Formel vikt 105.99
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.535
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Densitet 2,53 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.