Läs mer
Sodium carbonate, anhydrous, ACS, 99.5% min
Produktkod. p-4407870
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
Produktkod. 11387257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011552.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Natriumkarbonat används vanligtvis som en oorganisk bas och en buffertkomponent i flera syntetiska organiska omvandlingar i både kemisk industri och forskningslaboratorier. Natriumkarbonat används ofta som elektrolyt och fungerar som en mycket bra ledare i elektrolysprocessen. Förutom att det används som ett vanligt kemiskt/biologiskt/biotekniskt laboratoriereagens, används det också som vattenavhärdare vid tvättning, bearbetning av trämassa, rengöringsmedel och glastillverkning. Den kan användas för standardisering av syror och kvalitativ testning av katjoner. Vid färgning med fiberreaktiva färgämnen används natriumkarbonat för att säkerställa korrekt kemisk bindning av färgämnet med cellulosafibrer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate, anhydrous
Namnnotering For AAS analysis
Färg Vitt
Fysisk form Granulat
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5% min.
Beilstein 4154566
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Formel vikt 105.99
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.535
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 2.53 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate, anhydrous
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.