Läs mer
Vattenfri natriumkarbonat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10264540 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10264540 500 g Pulverburk av plast 500g
10548070 1 kg Pulverburk av plast -
10518260 2.5 kg Pulverburk av plast 2.5kg
10498030 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10264540 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2920/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.76 SEK
    421.75 SEK / 500g
    Save 170.01 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Vattenfri natriumkarbonat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 854 °C
Färg Vitt
pH 11.3
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Formel vikt 105,99 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumkarbonat 
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.