Learn More
Vattenfri natriumkarbonat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Product Code. 10518260 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Unit Size:
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10518260 2.5 kg Pulverburk av plast 2.5kg
10264540 500 g Pulverburk av plast 500g
10548070 1 kg Pulverburk av plast -
10498030 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10518260 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/2920/62
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Vattenfri natriumkarbonat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 854°C
Färg Vitt
pH 11.3
Fysisk form Fast
Kvantitet 2.5 kg
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Formel vikt 105.99g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium carbonate anhydrous
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.