Beskrivning
Natriumkarbonat vattenlös, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1600 °C |
| Smältpunkt | 854 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 11.3 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| IUPAC-namn | dinatrium;karbonat |
| Formel vikt | 105,99 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate