Läs mer
Vattenfri natriumkarbonat, extra ren, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10665692 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10665692 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10538070 500 g Pulverburk av plast 500g
10316200 2.5 kg Pulverburk av plast 2.5kg
10162540 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10665692 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2880/60
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 497-19-8 | Molekylformel: CNa2O3 | Molekylvikt: 105,99 g/mol
Natriumkarbonat vattenlös, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 1600 °C
Smältpunkt 854 °C
Färg Vitt
pH 11.3
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
Formel vikt 105,99 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.