Läs mer
Natriumkarbonat, vattenfritt, granulärt, NF - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15598144 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598144 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
15508154 3 kg Poly Pail 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15598144 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 360501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1964.93 SEK
    1809.02 SEK / 500g
    Save 155.91 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate
Namnnotering Vattenfri
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Formel vikt 105.99
Procent renhet 99.5% to 100.5%
Kvalitet FCC/NF
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 2.53kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate