Läs mer
Natriumkarbonat, vattenfritt, multikompendiellt, NF, J.T. Baker™
Produktkod. 12604735 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly Pail
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. 12604735
Brand: Avantor J.T.Baker 360605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate
Namnnotering Anhydrous
CAS 497-19-8
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel CNa2O3
MDL-nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formel vikt 105.99
Kvalitet Multi-Compendial/NF
Förpackning Poly Pail
Densitet 1L = 2.53kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium Carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium carbonate