Läs mer
Sodium Carbonate Anhydrous, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 10477840 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477840 2.5 kg Plastic powder jar 2.5kg
1 options
Produktkod. 10477840 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2840/62
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 1600°C
Smältpunkt 854°C
CAS 497-19-8
Färg White
pH 11.3
Fysisk form Solid
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel CNa2O3
MDL-nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn disodium;carbonate
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Formel vikt 105.99g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.