Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium carbonate decahydrate |
| Smältpunkt | 32°C |
| Färg | Colorless |
| pH | 11.6 (at 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Na2CO3 · 10H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 286.14g/mol |
| Procent renhet | ≥99.0% (T) |
| Visa mer |