Läs mer
Natriumkarbonatdekahydrat, 99+%, för analys
Produktkod. 10400301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10400301 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10348110 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213500025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CNa2O3·10H2O
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer MFCD00149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate decahydrate
Smältpunkt 34 °C
Namnnotering P.A.
Färg Vitt
Fysisk form Små kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.46, 1.4600g/mL
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 210 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, olöslig i alkohol
Formel vikt 286.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.