Läs mer
Natriumkarbonatdekahydrat, 99+%, extra rent
Produktkod. 10636144 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Unit Size:
100g
10kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10636144 100 g Plastflaska 100g
10033350 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
11944301 10 kg Plasttrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10636144 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 271071000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Add to basket
CAS: 2-1-6132 | CNa2O3·10H2O | 286,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Molekylformel CNa2O3·10H2O
Molekylvikt (g/mol) 286.14
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate decahydrate
Smältpunkt 34,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.46, 1.46 g/mL
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel Na2CO3·10H2O
Fieser 7322
Merck Index 158731
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 210 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i glycerol, olöslig i alkohol
Formel vikt 286.14
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.