Läs mer
Sodium carbonate decahydrate, 99+%
Produktkod. 11478087
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478087 2500 g 2500g
11468087 500 g 500g
11488087 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17484.0E
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6132-02-1 | CH20Na2O13 | 286.14 g/mol
Natriumkarbonatdekahydrat används som råvara i olika industrier som glas, papperstillverkning, tvål, tvättmedel, textil och läder. Det används också som livsmedelstillsats. Det är också involverat som ett utfällningsmedel av karbonat såväl som ett analytiskt reagens i laboratorier. Den spelar en viktig roll som stark bas och kraftfull elektrolyt. Den finner tillämpning inom metallraffinering och cementproduktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumkarbonatdekahydrat används som råvara i olika industrier som glas, papperstillverkning, tvål, tvättmedel, textil och läder. Det används också som livsmedelstillsats. Det är också involverat som ett utfällningsmedel av karbonat såväl som ett analytiskt reagens i laboratorier. Den spelar en viktig roll som stark bas och kraftfull elektrolyt. Den finner tillämpning inom metallraffinering och cementproduktion.
Löslighet
Löslig i vatten och glycerol. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka syror och aluminium. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer MFCD00149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate decahydrate
Smältpunkt 32°C to 34°C
Kvantitet 2500 g
Linjär formel Na2CO3·10H2O
Merck Index 14,8596
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formel vikt 286.14 (105.99 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.46
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.