Läs mer
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10655502 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10655502 1 kg Plastic powder jar 1kg
10396190 500 g Plastic powder jar 500g
10000340 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10655502 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2760/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer 149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn disodium;carbonate;decahydrate
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 34°C
Färg White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 286.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SODIUM CARBONATE,HYDRATED
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.