Läs mer
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073508 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
Produktkod. 10396190
Brand: Fisher Chemical S/2760/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sodium Carbonate Decahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer 149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn disodium;carbonate;decahydrate
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Smältpunkt 34°C
Färg White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 286.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate