Läs mer
Natriumkarbonatdekahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (från torkat subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15671290
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
50kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15671290 1 kg 1kg
15681290 2.5 kg 2.5kg
15601300 6 x 1 kg Paket med 6
15691290 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15671290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 134141KG
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (från torkat subst.)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer MFCD00149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate Decahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2CO3 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 286.14g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Kvalitet puriss.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate