Läs mer
Natriumkarbonatdekahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (ex torkad subst.), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15691290
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
50kg
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691290 50 kg 50kg
15671290 1 kg 1kg
15681290 2.5 kg 2.5kg
15601300 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15691290 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1341450KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (från torkat subst.)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer MFCD00149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate decahydrate
Namnnotering Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen från BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5% (ex torkad subst.)
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 50 kg
Analysprocentintervall 99,5 till 100,5%
Linjär formel Na2CO3 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 286.14
Procent renhet 99,5 till 100,5 % (ex. torkad subst)
Kvalitet puriss.
Förpackning Fiberboard Box
Densitet 1.460 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.