Läs mer
Natriumkarbonatdekahydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (från torkat subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. p-7071804 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
50kg
Paket med 6
Produktkod. 15671290
Brand: Honeywell-Fluka 134141KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99,5-100,5 % (från torkat subst.)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2-1-6132
Molekylformel CH20Na2O13
Molekylvikt (g/mol) 286.14
MDL-nummer MFCD00149178
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;dekahydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate Decahydrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2CO3 · 10H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 286.14g/mol
Procent renhet 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Kvalitet puriss.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate decahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium carbonate