Läs mer
Sodium Carbonate Decahydrate, Technical, Fisher Chemical
Produktkod. 11473703 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
3 kg
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
3kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11473703 3 kg Plastic powder jar 3kg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11473703 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/2700/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifications
Smältpunkt 34°C
CAS 2-1-6132
Färg White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 3 kg
Molekylformel CH20Na2O13
MDL-nummer 149178
Synonym sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
InChI-nyckel XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;carbonate;decahydrate
Molekylvikt (g/mol) 286.14
PubChem CID 151402
Formel vikt 286.01g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium carbonate decahydrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.