Läs mer
Sodium carbonate monohydrate, 85% min
Produktkod. 11357707
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357707 1 kg 1kg
11347707 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014108.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
Natriumkarbonatmonohydrat används i stor utsträckning som vattenavhärdare, en elektrolyt, som en bra ledare vid elektrolys, som en primär standard för syra-bastitrering och mestadels som en buffertkomponent i applikationer som kromatografi, kapillärelektrofores och enzymkatalys. Används även vid tillverkning av glas, rengöringsmedel, natriumkemikalier, karbonatkemikalier, massa och papper, saltlösningsbehandling, rökgasavsvavling, kolbehandling och regenerering av jonbytarharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5968-11-6
Molekylformel CH2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 124.00
MDL-nummer MFCD00149177
InChI-nyckel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;hydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate monohydrate
Smältpunkt 100°C (in -H2O)
Färg Färglös till Vit
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,8596
Löslighetsinformation Soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol; Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formel vikt 124.01 (105.99 Anhydrous)
Procent renhet ≤85%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.250 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.