Läs mer
Natriumkarbonatmonohydrat,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate Monohydrate |
| Smältpunkt | 851°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Na2CO3 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 124g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |