Läs mer
Natriumkarbonatmonohydrat,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15662300 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15662300 500 g Poly flaska 500g
15642300 100 g Poly Bottle 100g
15652300 2.5 kg Poly Bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15662300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 230952500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
ACS-reagens,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5968-11-6
Molekylformel CH2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 124.00
MDL-nummer MFCD00149177
InChI-nyckel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;hydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate Monohydrate
Smältpunkt 851°C
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2CO3 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 124g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
Utseende Powder
Densitet 2.25g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate