Läs mer
Sodium Carbonate Monohydrate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium carbonate monohydrate |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | Na2CO3 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 124g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Förpackning | Poly bottle |
| Utseende | Crystalline |