Läs mer
Sodium carbonate monohydrate, 99.6%, ACS reagent
Produktkod. 10423085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10423085 5 kg Plastflaska 5kg
10095830 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10423085 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 419480051
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CNa2O3·H2O | 124.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5968-11-6
Molekylformel CNa2O3·H2O
Molekylvikt (g/mol) 124.01
MDL-nummer MFCD00149177
InChI-nyckel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;hydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate monohydrate
Smältpunkt 851.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99.6%
Linjär formel Na2CO3·H2O
Fieser 07,322
Merck Index 15, 8731
Löslighetsinformation Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water,in 7 parts glyceral,insoluble in alcohol
Formel vikt 124.01
Procent renhet 99.6%
Kvalitet ACS-reagens
Förlust vid torkning 13.0% to 15.0% (150°C)
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.