Läs mer
Sodium carbonate monohydrate, ACS, 99.5% min
Produktkod. 11347948
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347948 100 g 100g
11357948 500 g 500g
11337948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036485.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
Det används i stor utsträckning som vattenavhärdare, en elektrolyt, som en bra ledare vid elektrolys, som en primär standard för syra-bastitrering och mest som en buffertkomponent i applikationer som kromatografi, kapillärelektrofores och enzymkatalys. Används även vid tillverkning av glas, rengöringsmedel, natriumkemikalier, karbonatkemikalier, massa och papper, saltlösningsbehandling, rökgasavsvavling, kolbehandling och regenerering av jonbytarharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5968-11-6
Molekylformel CH2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 124.00
MDL-nummer MFCD00149177
InChI-nyckel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;hydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate monohydrate
Smältpunkt 100°C-H2O
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formel vikt 124.01 (105.99 Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.250 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.