Läs mer
Sodium carbonate monohydrate, ACS, 99.5% min
Product Code. 11357948
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11357948 500 g 500g
11347948 100 g 100g
11337948 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11357948 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036485.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
Det används i stor utsträckning som vattenavhärdare, en elektrolyt, som en bra ledare vid elektrolys, som en primär standard för syra-bastitrering och mest som en buffertkomponent i applikationer som kromatografi, kapillärelektrofores och enzymkatalys. Används även vid tillverkning av glas, rengöringsmedel, natriumkemikalier, karbonatkemikalier, massa och papper, saltlösningsbehandling, rökgasavsvavling, kolbehandling och regenerering av jonbytarharts.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5968-11-6
Molekylformel CH2Na2O4
Molekylvikt (g/mol) 124.00
MDL-nummer MFCD00149177
InChI-nyckel MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
IUPAC-namn dinatrium;karbonat;hydrat
LEDER C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium carbonate monohydrate
Smältpunkt 100°C-H2O
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formel vikt 124.01 (105.99 Anhydrous)
Kvalitet ACS-reagens
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.250 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.