Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate |
| Namnnotering | Monohydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 124 |
| Kvalitet | FCC/NF |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 2.25kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium carbonate monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate