Läs mer
Natriumkarbonat, Pulver,≥ 99,5 %, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
12kg
1kg
2.5kg
500g
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium carbonate |
| Smältpunkt | 851°C (literature) |
| Namnnotering | Powder, ≥99.5%, ACS reagent |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om analysprocent | ex antänt ämne |
| Linjär formel | Na2CO3 |
| Beilstein | 4154566 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- sodium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium carbonate