Läs mer
Natriumkarbonat, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,8 % (beräknat till den torkade substansen), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15643400 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
5kg
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15643400 1 kg 1kg
15663400 250 g 250g
15683400 500 g 500g
15653400 2.5 kg 2.5kg
15613410 6 x 500 g Paket med 6
15693400 5 kg 5kg
15603410 6 x 1 kg Paket med 6
15673400 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15643400 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 314321KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfri,≥ 99,8% (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-19-8
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Fysisk form Vattenfri
Kvantitet 1 kg
Linjär formel Na2CO3
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
Formel vikt 105.99g/mol
Procent renhet ≥99.8% (calc. to the dried substance)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.