Läs mer
Natriumkarbonat, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., vattenfattig, ≥99,8 % (kalkyl till det torkade ämnet), Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Fysisk form | Vattenfri |
| Kvantitet | 250 g |
| Linjär formel | Na2CO3 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4154566 |
| IUPAC-namn | dinatrium;karbonat |
| Formel vikt | 105,99 g/mol |
| Procent renhet | ≥99,8 % (beräkning till det torkade ämnet) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.