Läs mer
Natriumkarbonatlösning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10538050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
6 AMP
Förpackningsstorlek:
100ml
6 ampuller
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10538050 6 AMP 6 ampuller
10446312 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10538050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7580C/90
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Kemiska identifierare
MDL-nummer 3494
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Smältpunkt 0 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 AMP
Förpackning Ampull
Ångtryck 14 mmHg vid 20 °C
Densitet Ångtäthet: 0,7