Läs mer
Natriumkarbonatlösning 0,5 mol/L, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973604 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12973604 1000 mL Flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12973604 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 290 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.00 SEK
    784.79 SEK / 1000ml
    Save 290.21 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Carbonate
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel CNa2O3
MDL-nummer MFCD00003494
Synonym sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn dinatriumkarbonat
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M (1N)
Förpackning Flaska