Läs mer
Sodium Carbonate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate |
| Smältpunkt | 851°C (lit.) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Na2CO3 |
| MDL-nummer | MFCD00003494 |
| Synonym | anhydrous soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.99 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.53 g/cm3 at 20°C |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium carbonate anhydrous for analysis EMSURE® ISO
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.