Läs mer
Sodium Carbonate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
Beskrivning
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1600°C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Carbonate |
| Smältpunkt | 854°C |
| CAS | 497-19-8 |
| Färg | White |
| pH | 11.3 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | ≥99.5 % |
| Molekylformel | CNa2O3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium carbonate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.