Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumkaseinatpraktik.
Produktkod. p-192287 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10772212
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419491000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Sodium caseinate, CAS # 9005-46-3, is the salt of the phosphoprotein class found naturally in milk and cheese. It contains all nine essential amino acids and may be used as a molecular reagent, or in cell culture research on growth and differentiation. | CAS: 9005-46-3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Natriumkaseinat är saltet av fosfoproteinklassen som kallas kasein
  • Kasein finns i djurvävnader, särskilt mjölk, och de innehåller alla nio essentiella aminosyror
Användningsområden
  • Kasein kan användas i proteasenzymaktivitetsstudier, in vitro-experiment på celltillväxt och differentiering, eller som en blockerande lösning för western blöt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9005-46-3
MDL-nummer MFCD00130736
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium caseinate
Namnnotering pract.
Färg Vit till grädde
pH 6 to 7.5 (5% soln.)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Procent renhet ≥92% (protein) (on dry substance)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.