Läs mer
Natriumkatjonstandard, 1 mg/ml, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Denna standard är förberedd, testad, certifierad och verifierad genom att följa exakt samma ordning som redan presenterats för ICP-MS-standarder. Det ger förtroende för tillförlitligheten av jonkromatografianalys. Alla är framställda av utgångsmaterial med hög renhet och är spårbara till NIST, där det är möjligt.
Specifikationer
Specifikationer
| Ångtryck | 23hPa (at 20°C) |
| Analyt- eller komponentnamn | Na+ ion in H2O matrix |
| Densitet | 1.00296g/cm3 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | Na • H2O |
| Koncentration | 1mg/mL |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Löslighet | Completely miscible |
| Element | Na |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ION CHROMATOGRAPHY STANDARD SODIUM
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium nitrate, containing in the dry statemore than 16,3 per cent by weight ofnitrogen