Läs mer
Sodium Channel inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivning
Sodium Channel inhibitor1, one of 3-Oxoisoindoline-1-carboxamides, is a novel and selective voltage-gated sodium channel for pain treatment.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Channel inhibitor 1 |
| CAS | 1198117-23-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H19F4N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (211.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1N(CCC2=NC=CC=C2)C(C3=C1C(F)=CC=C3)=O)NCC4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.42 |
| Formel vikt | 473.42 |
| Visa mer |