Läs mer
Natriumklorat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11468600
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468600 2 kg 2kg
11448600 100 g 100g
11458600 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11468600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044408.A3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Maximal nivå av föroreningar: Olöslig materia 0,005 %, BrO3 0,015 %, Cl 0,005 %, SO4 0,001 %, Tungmetaller (som Pb) 0,001 %, Fe 5 ppm, Ca 0,002 %, Mg 0,002 %, K 0,01 % ∣ CAS: 7775-09-9 ∣ ClNaO3 ∣ 106,44 g/mol
Natriumklorat används för att framställa klordioxid inom massa- och pappersindustrin. Det används för blekning av trämassa för att tillverka miljövänliga och kvalitativa vita pappersprodukter. Det används också för att producera andra perkloratföreningar inom industrin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-09-9
Molekylformel ClNaO3
Molekylvikt (g/mol) 106.44
MDL-nummer MFCD00003479
InChI-nyckel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chlorate
Smältpunkt 248 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Färglös
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 2 kg
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99% min.
Densitet 2.5
Löslighetsinformation Löslig i vatten, glycerol, hydrazin, aceton och metanol. Lätt löslig i etanol och ammoniak.
IUPAC-namn sodium;chlorate
Formel vikt 106.45
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning