Läs mer
Sodium Chlorate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10102640 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10102640 1 kg 1kg
10070480 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10102640 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3040/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 7775-09-9
Molekylformel ClNaO3
Molekylvikt (g/mol) 106.44
MDL-nummer 3479
InChI-nyckel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
IUPAC-namn sodium chlorate
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 248°C
Färg White
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 106.44g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium chlorate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.