Läs mer
Natriumklorid 0,1 M (0,1 N) analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11572952 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11572952 1 l 1 L
1 options
Produktkod. 11572952 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer NACL2011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil produkt, utvecklad och testad för titrering.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 0.1%
Förpackning HDPE-flaska GL45
Fysisk form Vätska
Koncentration 0.1 M
Teknik Titration
Kvantitet 1 l