Läs mer
Sodium Chloride, 0.100 Normal (N/10), Ricca Chemical
Produktkod. 31750066
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31750066 500 mL
1 options
Produktkod. 31750066 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R7224100500A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
Smältpunkt 0,0 °C
CAS 7732-18-5, 7647-14-5, 7647-14-5, 7732-18-5
Färg Colorless
CAS Min % 99.42%, 0.58%
Fysisk form Liquid
Kvantitet 500 mL
CAS Max % 0.58%, 99.42%
Molekylvikt (g/mol) 58.44 g/mol
Kvalitet Laboratory
Förpackning 500 mL HDPE Bottle
Utseende Färglös vätska