Läs mer
Melford Natriumklorid
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
- CAS-nummer: 7647-14-5
- Molekylformel: NaCl
- Molekylvikt: 58,4
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloride |
| CAS | 7647-14-5 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NaCl |