Läs mer
Melford Natriumklorid
Produktkod. 30018777
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018777 5 kg
30018776 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018777 Leverantör Melford Leverantörsnummer S230205000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 7647-14-5
  • Molekylformel: NaCl
  • Molekylvikt: 58,4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Kvantitet 5 kg
Molekylformel NaCl