Läs mer
Natriumklorid, 5M aq. lösning, pH 8,0, autoklaverad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450207
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. 15450207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61807.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Namnnotering autoclaved
CAS 7647-14-5
pH 8.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Molekylformel ClNa
Linjär formel NaCl
MDL-nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58.44
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5M aq. soln.
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.