Läs mer
Melford Natriumklorid 5M lösning
Produktkod. 30018800
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018800 250 mL
30018801 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018800 Leverantör Melford Leverantörsnummer S24600250.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Löslig i: Vatten
  • Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chloride 5 M Solution
CAS 7732-18-5, 7647-14-5
Kvantitet 250 mL