Läs mer
Natriumklorid, 99,5 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3735103 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10092740 1 kg Plastflaska 1kg
10216410 5 kg Plastflaska 5kg
10378573 25 kg Plasttrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10092740 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207790010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumklorid, 99,5 %, ClNa, CAS-nummer-7647-14-5, natriumklorid-nacl, salt, koksalt, stensalt, halit, purex, bordssalt, natriumklorid, koksaltlösning, dendrit, 1 kg, 99,4 % min. (Argentometri), max 10 ppm, 1461,0 grader C, max 50 ppm, max 20 ppm, CHEBI:26710, Vit, 231-598-3, 13 280, 58,44
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC-namn natrium; klorid
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801.0°C
Färg Vitt
pH 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.4% min. (Argentometry)
Linjär formel NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Löslighetsinformation Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Formel vikt 58.44
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.