Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumklorid, 99,5 %, för biokemi
Produktkod. 12675077 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12675077 1 kg Plastflaska 1kg
12605087 250 g Plastflaska 250g
12685077 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12675077 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 447300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1069.65 SEK / 1kg
    Save 195.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kokpunkt 1461,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801,0 °C
Fysisk form Pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99,4 % min. (Argentometri)
Linjär formel NaCl
Merck Index 15,8734
Löslighetsinformation (0,1 M i vatten) Klar och färglös
IUPAC-namn natrium; klorid
Formel vikt 58.44
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.