Läs mer
Natriumklorid, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur
Produktkod. 11964909 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastic powder jar
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
3kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11964909 25 kg Plastfat 25kg
11984051 1 kg Pulverburk av plast 1kg
11994051 3 kg Plastic powder jar 3kg
11994929 10 kg Plastfat 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11964909 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3161/70
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kvantitet 25 kg
IUPAC-namn natrium; klorid
Förpackning Plastfat