Läs mer
Natriumklorid, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur
Produktkod. p-7073514 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastic powder jar
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
25kg
3kg
Produktkod. 11984051
Brand: Fisher Chemical S/3161/60
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7647-14-5
Molekylformel ClNa
Molekylvikt (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
LEDER [Na+].[Cl-]
Specifikationer
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn natrium; klorid
Förpackning Pulverburk av plast