Läs mer
Natriumklorid, 99,5 %, för HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11964051 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11964051 250 g Glasflaska 250g
1 options
Produktkod. 11964051 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 446212500
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1461.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium chloride
Smältpunkt 801.0°C
CAS 7647-14-5
pH 5.0 to 9.0
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.4% min. (Argentometry)
Molekylformel ClNa
Linjär formel NaCl
MDL-nummer MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
Löslighetsinformation Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
InChI-nyckel FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[Cl-]
IUPAC-namn natriumklorid
Molekylvikt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vikt 58.44
Procent renhet 99.5%
Kvalitet HPLC
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.